Drukuj
7-Chinolinol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR301114-5G OR301114-1G OR301114-10G
APOSOR301114-5GEA 319 PLN
APOSOR301114-5G APOSOR301114-1G APOSOR301114-10G
7-Chinolinol 98%
7-Chinolinol
Formuła: C₉H₇NO
Temp. topnienia: 239…244 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00016730
Numer CAS: 580-20-1
Numer WE (dawny EINECS): 209-457-2