Drukuj
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR301097-1G OR301097-100MG OR301097-5G
APOSOR301097-1GEA 400 PLN
APOSOR301097-1G APOSOR301097-100MG APOSOR301097-5G
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
5-Bromo-1-methyl-1H-pyrazole
Formuła: C₄H₅BrN₂
MW: 161.0000 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11656572
Numer CAS: 361476-01-9