Drukuj
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR301096-1G OR301096-5G OR301096-10G
APOSOR301096-1GEA 110 PLN
APOSOR301096-1G APOSOR301096-5G APOSOR301096-10G
4-Iodo-2-nitroaniline 98%
4-Iodo-2-nitroaniline
Formuła: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264.02 g/mol
Temp. topnienia: 120…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06808526
Numer CAS: 20691-72-9