Drukuj
4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR301092-10G OR301092-1G OR301092-5G
APOSOR301092-10GEA 1630 PLN
APOSOR301092-10G APOSOR301092-1G APOSOR301092-5G
4-Bromo-3-hydroxypyridine 95%
4-Bromo-3-hydroxypyridine
Formuła: C₅H₄BrNO
MW: 173.9954 g/mol
Temp. topnienia: 134…136 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03093021
Numer CAS: 161417-28-3