Drukuj
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-(Boc-amino)cyclohexanone
OR301088-1G OR301088-5G
APOSOR301088-1GEA 110 PLN
APOSOR301088-1G APOSOR301088-5G
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate 97%
tert-Butyl (3-oxocyclohexyl)carbamate
Formuła: C₁₁H₁₉NO₃
MW: 213.27 g/mol
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03790905
Numer CAS: 885280-38-6