Drukuj
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR301080-1G OR301080-5G OR301080-10G
APOSOR301080-1GEA 656 PLN
APOSOR301080-1G APOSOR301080-5G APOSOR301080-10G
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate 97%
tert-Butyl 3,8-diazabicyclo[3.2.1]octane-3-carboxylate
Formuła: C11H20N2O2
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD11111771
Numer CAS: 201162-53-0