Drukuj
3,5-Dichloropyridazine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR301078-1G OR301078-25G OR301078-5G
APOSOR301078-1GEA 116 PLN
APOSOR301078-1G APOSOR301078-25G APOSOR301078-5G
3,5-Dichloropyridazine
3,5-Dichloropyridazine
Formuła: C₄H₂Cl₂N₂
MW: 148.9781 g/mol
Temp. topnienia: 58…64 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD10698048
Numer CAS: 1837-55-4