Drukuj
Chlorek 2,3-dimetylobenzoilu
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30107-25G OR30107-5G OR30107-1G
APOSOR30107-25GEA 1640 PLN
APOSOR30107-25G APOSOR30107-5G APOSOR30107-1G
Chlorek 2,3-dimetylobenzoilu
Chlorek 2,3-dimetylobenzoilu
Formuła: C₉H₉ClO
Temp. Wrzenia: 122…124 °C
Temp. topnienia: 2 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045217
Numer CAS: 21900-46-9
Jednostka: 3265
ADR: 8,II