Drukuj
Chlorek 4-jodobenzenosulfonylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30106-100G OR30106-25G
APOSOR30106-100GEA 2660 PLN
APOSOR30106-100G APOSOR30106-25G
Chlorek 4-jodobenzenosulfonylu 97%
Chlorek 4-jodobenzenosulfonylu
Formuła: C₆H₄ClIO₂S
Temp. topnienia: 79…84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00007441
Numer CAS: 98-61-3
Numer WE (dawny EINECS): 202-686-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,II