Drukuj
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2-chloro-4-picoline
OR301029-5G OR301029-100G OR301029-25G
APOSOR301029-5GEA 580 PLN
APOSOR301029-5G APOSOR301029-100G APOSOR301029-25G
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine 97%
3-Bromo-2-chloro-4-methylpyridine
Formuła: C₆H₅BrClN
MW: 206.47 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04112511
Numer CAS: 55404-31-4