Drukuj
Ester pinakolowy kwasu 2-amino-5-pirydynoboronowego 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Aminopyridine-3-boronic acid pinacol ester, 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-amine, 2-Aminopyridine-5-boronic acid pinacol ester
OR3010-5G OR3010-25G
APOSOR3010-5GEA 522 PLN
APOSOR3010-5G APOSOR3010-25G
Ester pinakolowy kwasu 2-amino-5-pirydynoboronowego 95%
Ester pinakolowy kwasu 2-amino-5-pirydynoboronowego
Formuła: C₁₁H₁₇BN₂O₂
MW: 220.08 g/mol
Temp. topnienia: 131…135 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD05663837
Numer CAS: 827614-64-2