Drukuj
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30090-1G OR30090-25G OR30090-5G
APOSOR30090-1GEA 110 PLN
APOSOR30090-1G APOSOR30090-25G APOSOR30090-5G
3,5-Dichlorobenzylamine 98%
3,5-Dichlorobenzylamine
Formuła: C₇H₇Cl₂N
Temp. Wrzenia: 141…144 °C/15mmHg
Gęstość: 1,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052681
Numer CAS: 39989-43-0
Jednostka: 2735
ADR: 8,III