Drukuj
3-Aminobenzoesan metylu
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 3-aminobenzoate
OR30089-100G OR30089-25G OR30089-500G
APOSOR30089-100GEA 1140 PLN
APOSOR30089-100G APOSOR30089-25G APOSOR30089-500G
3-Aminobenzoesan metylu
3-Aminobenzoesan metylu
Formuła: C₈H₉NO₂
MW: 151.16 g/mol
Temp. Wrzenia: 170 °C/20mmHg
Temp. topnienia: 49…55 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00017102
Numer CAS: 4518-10-9
Numer WE (dawny EINECS): 224-842-5