Drukuj
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30086-1G OR30086-250MG
APOSOR30086-1GEA 174 PLN
APOSOR30086-1G APOSOR30086-250MG
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile 98%
4-(2-Hydroxyethyl)benzonitrile
Formuła: C₉H₉NO
Temp. Wrzenia: 116…118 °C/0,5mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052461
Numer CAS: 69395-13-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III