Drukuj
2,3-Dimethylbenzylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30085-1G OR30085-5G OR30085-25G
APOSOR30085-1GEA 110 PLN
APOSOR30085-1G APOSOR30085-5G APOSOR30085-25G
2,3-Dimethylbenzylamine 98%
2,3-Dimethylbenzylamine
Formuła: C₉H₁₃N
MW: 135.21 g/mol
Temp. Wrzenia: 118…120 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052680
Numer CAS: 51586-20-0
Jednostka: 2735
ADR: 8 III