Drukuj
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Bromophenethyl alcohol
OR30084-25G OR30084-5G OR30084-100G
APOSOR30084-25GEA 400 PLN
APOSOR30084-25G APOSOR30084-5G APOSOR30084-100G
2-(4-Bromophenyl)ethanol
2-(4-Bromophenyl)ethanol
Formuła: C₈H₉BrO
Temp. Wrzenia: 138 °C/9mmHg
Gęstość: 1,436 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002897
Numer CAS: 4654-39-1
Numer WE (dawny EINECS): 225-093-7