Drukuj
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR300764-1G OR300764-5G OR300764-10G
APOSOR300764-1GEA 0 PLN
APOSOR300764-1G APOSOR300764-5G APOSOR300764-10G
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
3-(2-Methylthiazol-4-yl)benzenesulphonyl chloride
Formuła: C₁₀H₈ClNO₂S₂
MW: 273.76 g/mol
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07772796
Numer CAS: 66047-75-4
Jednostka: 3261
ADR: 8 III