Drukuj
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR300750-25G OR300750-5G
APOSOR300750-25GEA 1690 PLN
APOSOR300750-25G APOSOR300750-5G
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde 98%
2,3,5-Trichlorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃Cl₃O
Temp. topnienia: 75…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00010860
Numer CAS: 56961-75-2
Jednostka: 1759
ADR: 8,II