Drukuj
1-Ethyl-2-iodobenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30075-100G OR30075-25G
APOSOR30075-100GEA 247 PLN
APOSOR30075-100G APOSOR30075-25G
1-Ethyl-2-iodobenzene
Formuła: C₈H₉I
Temp. Wrzenia: 221 °C
Gęstość: 1,618 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 101 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040871
Numer CAS: 18282-40-1