Drukuj
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR30073-1G OR30073-5G
APOSOR30073-1GEA 421 PLN
APOSOR30073-1G APOSOR30073-5G
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
4-Methylnaphthalene-1-sulphonyl chloride
Formuła: C₁₁H₉ClO₂S
MW: 240.7060 g/mol
Temp. topnienia: 81…82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02677693
Numer CAS: 10447-11-7
Jednostka: 3261
ADR: 8 II