Drukuj
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Bromo-1-(4-(methylsulphonyl)phenyl)ethanone, 4-(Methylsulphonyl)phenacyl bromide
OR30069-1G OR30069-25G OR30069-5G
APOSOR30069-1GEA 110 PLN
APOSOR30069-1G APOSOR30069-25G APOSOR30069-5G
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
2-Bromo-4'-(methylsulphonyl)acetophenone
Formuła: C₉H₉BrO₃S
MW: 277.1350 g/mol
Temp. topnienia: 125…130 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673134
Numer CAS: 50413-24-6
Jednostka: 1759
ADR: 8 III