Drukuj
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
OR300686-10G OR300686-1G OR300686-5G
APOSOR300686-10GEA 4930 PLN
APOSOR300686-10G APOSOR300686-1G APOSOR300686-5G
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate 95%
Ethyl-3-chloromethyl[1,2,4]oxadiazole-5-carboxylate
Formuła: C₆H₇ClN₂O₃
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09749852
Numer CAS: 25977-19-9
Jednostka: 3261
ADR: 8,III