Drukuj
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR300669-1G OR300669-5G OR300669-25G
APOSOR300669-1GEA 110 PLN
APOSOR300669-1G APOSOR300669-5G APOSOR300669-25G
4-Chloropyridine-2-carbonitrile 98%
4-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formuła: C₆H₃ClN₂
Temp. topnienia: 81…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD06009833
Numer CAS: 19235-89-3
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III