Drukuj
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR300619-1G OR300619-5G
APOSOR300619-1GEA 400 PLN
APOSOR300619-1G APOSOR300619-5G
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
6-(Methoxycarbonyl)nicotinic acid
Formuła: C₈H₇NO₄
MW: 181.15 g/mol
Temp. topnienia: 220…222 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09702182
Numer CAS: 17874-76-9