Drukuj
Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: Methyl quinoxaline-2-carboxylate
OR300583-1G OR300583-5G
APOSOR300583-1GEA 0 PLN
APOSOR300583-1G APOSOR300583-5G
Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester 98%
Quinoxaline-2-carboxylic acid methyl ester
Formuła: C₁₀H₈N₂O₂
MW: 188.19 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02167640
Numer CAS: 1865-11-8