Drukuj
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR300520-100G OR300520-25G
APOSOR300520-100GEA 276 PLN
APOSOR300520-100G APOSOR300520-25G
4-(3-Chloropropyl)morpholine
4-(3-Chloropropyl)morpholine
Formuła: C₇H₁₄ClNO
Temp. Wrzenia: 115 °C/25mmHg
Gęstość: 1,08 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00039714
Numer CAS: 7357-67-7
Numer WE (dawny EINECS): 461-510-0