Drukuj
Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR30041-1G OR30041-250MG
APOSOR30041-1GEA 708 PLN
APOSOR30041-1G APOSOR30041-250MG
Ethyl 1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate 95%
Ethyl-1-tert-butyl-5-methyl-1H-pyrazole-3-carboxylate
Formuła: C₁₁H₁₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 130 °C/15mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01313625
Numer CAS: 519056-54-3