Drukuj
5-Jodo-1,2,3-trimetoksybenzen
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR3004-1G OR3004-5G
APOSOR3004-1GEA 319 PLN
APOSOR3004-1G APOSOR3004-5G
5-Jodo-1,2,3-trimetoksybenzen
5-Jodo-1,2,3-trimetoksybenzen
Formuła: C₉H₁₁IO₃
MW: 294.09 g/mol
Temp. topnienia: 85…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01318153
Numer CAS: 25245-29-8