Drukuj
Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 2-(4-chlorophenyl)-2-oxoacetate, Ethyl (4-chlorophenyl)(oxo)acetate
OR30031-10G OR30031-25G OR30031-5G
APOSOR30031-10GEA 421 PLN
APOSOR30031-10G APOSOR30031-25G APOSOR30031-5G
Ethyl-4-chlorobenzoylformate 97%
Ethyl-4-chlorobenzoylformate
Formuła: C₁₀H₉ClO₃
MW: 212.6300 g/mol
Temp. Wrzenia: 85 °C/0.1mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01319615
Numer CAS: 34966-48-8