Drukuj
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl imidazole-2-carboxylate, Ethyl 1H-imidazole-2-carboxylate
OR3003-5G OR3003-1G OR3003-25G
APOSOR3003-5GEA 276 PLN
APOSOR3003-5G APOSOR3003-1G APOSOR3003-25G
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Imidazole-2-carboxylic acid ethyl ester
Formuła: C₆H₈N₂O₂
Temp. Wrzenia: 48…51 °C/0,3mmHg
Temp. topnienia: 176…180 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03426031
Numer CAS: 33543-78-1