Drukuj
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR300090-500MG OR300090-1G
APOSOR300090-500MGEA 131 PLN
APOSOR300090-500MG APOSOR300090-1G
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
3,4-Dihydroisoquinolin-1(2H)-one
Formuła: C9H9NO
MW: 147.1700 g/mol
Temp. topnienia: 75…80 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00853963
Numer CAS: 1196-38-9