Drukuj
2,4-Dihydroxypyridine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Pyridine-2,4-diol, 2,4-Pyridindiol, 3-Deazauracil, 4-Hydroxy-2-pyridone
OR29968-25G OR29968-100G OR29968-500G
APOSOR29968-25GEA 110 PLN
APOSOR29968-25G APOSOR29968-100G APOSOR29968-500G
2,4-Dihydroxypyridine 98%
2,4-Dihydroxypyridine
Formuła: C₅H₅NO₂
Temp. topnienia: 272…276 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006273
Numer CAS: 626-03-9
Numer WE (dawny EINECS): 210-924-8