Drukuj
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR29949-100G OR29949-25G
APOSOR29949-100GEA 218 PLN
APOSOR29949-100G APOSOR29949-25G
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
4,6-Dichloro-2-(methylthio)pyrimidine
Formuła: C₅H₄Cl₂N₂S
MW: 195.07 g/mol
Temp. Wrzenia: 135…136 °C/14mmHg
Temp. topnienia: 38…42 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00006086
Numer CAS: 6299-25-8
Numer WE (dawny EINECS): 228-577-6
Jednostka: 3263
ADR: 8 II