Drukuj
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: alpha,2,6-Trichlorobenzaldoxime
OR29933-10G OR29933-1G OR29933-5G
APOSOR29933-10GEA 2320 PLN
APOSOR29933-10G APOSOR29933-1G APOSOR29933-5G
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzene-carboximidoyl chloride
2,6-Dichloro-N-hydroxybenzenecarboximidoyl chloride
Formuła: C₇H₄Cl₃NO
MW: 224.48 g/mol
Temp. topnienia: 84…87 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673177
Numer CAS: 6579-27-7
Jednostka: 1759
ADR: 8 III