Drukuj
2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR29882-1G OR29882-5G
APOSOR29882-1GEA 551 PLN
APOSOR29882-1G APOSOR29882-5G
2-Chloroisonicotinoyl chloride 95%
2-Chloroisonicotinoyl chloride
Formuła: C₆H₃Cl₂NO
MW: 176 g/mol
Temp. Wrzenia: 144 °C
Gęstość: 1.418 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00204232
Numer CAS: 65287-34-5
Jednostka: 3265
ADR: 8 III