Drukuj
2-Chloroizonikotynonitryl
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-4-cyanopyridine, 2-Chloropyridine-4-carbonitrile
OR29832-10G OR29832-250G OR29832-50G OR29832-500G
APOSOR29832-10GEA 110 PLN
APOSOR29832-10G APOSOR29832-250G APOSOR29832-50G APOSOR29832-500G
2-Chloroizonikotynonitryl
2-Chloroizonikotynonitryl
Formuła: C₆H₃ClN₂
Temp. Wrzenia: 104…106 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 69…73 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00174318
Numer CAS: 33252-30-1