Drukuj
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-Amino-4'-chlorodiphenyl ether
OR29829-10G OR29829-50G
APOSOR29829-10GEA 232 PLN
APOSOR29829-10G APOSOR29829-50G
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
4-(4-Chlorophenoxy)aniline
Formuła: C₁₂H₁₀ClNO
MW: 219.67 g/mol
Temp. Wrzenia: 205 °C/12mmHg
Temp. topnienia: 99…103 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00043925
Numer CAS: 101-79-1
Numer WE (dawny EINECS): 202-976-5