Drukuj
Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 3-(2-Furyl)-3-oxopropanoate
OR29821-1G OR29821-5G OR29821-10G
APOSOR29821-1GEA 160 PLN
APOSOR29821-1G APOSOR29821-5G APOSOR29821-10G
Ethyl 3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Ethyl-3-(2-furyl)-3-oxopropanoate
Formuła: C₉H₁₀O₄
MW: 182.18 g/mol
Temp. Wrzenia: 115…120 °C/4mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00122473
Numer CAS: 615-09-8