Drukuj
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Methyl 2,6-dichloropyridine-4-carboxylate, Methyl 2,6-dichloroisonicotinate, 2,6-Dichloro-4-pyridinecarboxylic acid methyl ester
OR29807-1G OR29807-500MG
APOSOR29807-1GEA 124 PLN
APOSOR29807-1G APOSOR29807-500MG
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Methyl-2,6-dichloroisonicotinate
Formuła: C₇H₅Cl₂NO₂
MW: 206.03 g/mol
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00044409
Numer CAS: 42521-09-5
Numer WE (dawny EINECS): 255-868-5