Drukuj
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR29789-1G OR29789-500MG
APOSOR29789-1GEA 0 PLN
APOSOR29789-1G APOSOR29789-500MG
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
6-Chloroimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-5-carbaldehyde
Formuła: C₆H₃ClN₂OS
MW: 186.62 g/mol
Temp. topnienia: 141…142 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00139155
Numer CAS: 23576-84-3