Drukuj
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Acetyl-1H-pyrazole hydrochloride, 1-(1H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
OR29765-1G OR29765-250MG
APOSOR29765-1GEA 450 PLN
APOSOR29765-1G APOSOR29765-250MG
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
1-(2H-Pyrazol-3-yl)ethanone hydrochloride
Formuła: C₅H₇ClN₂O
MW: 146.58 g/mol
Temp. topnienia: 150 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00204160
Numer CAS: 175277-40-4