Drukuj
Kwas (±)-hydratropowy 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR2976-100G OR2976-25G OR2976-5G
APOSOR2976-100GEA 472 PLN
APOSOR2976-100G APOSOR2976-25G APOSOR2976-5G
Kwas (±)-hydratropowy 97%
Kwas (±)-hydratropowy
Formuła: C₉H₁₀O₂
Temp. Wrzenia: 260…266 °C
Temp. topnienia: –5 °C
Gęstość: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00002650
Numer CAS: 492-37-5
Numer WE (dawny EINECS): 207-752-0