Drukuj
6-Chloronikotynian etylu 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Ethyl 6-chloronicotinate
OR29759-100G OR29759-25G
APOSOR29759-100GEA 305 PLN
APOSOR29759-100G APOSOR29759-25G
6-Chloronikotynian etylu 97%
6-Chloronikotynian etylu
Formuła: C₈H₈ClNO₂
Temp. Wrzenia: 86…87 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 26…30 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00082739
Numer CAS: 49608-01-7