Drukuj
6-Chloronikotynonitryl
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Chloro-5-cyanopyridine, 6-Chloro-3-pyridinecarbonitrile, 2-Chloropyridine-5-carbonitrile
OR29741-100G OR29741-25G OR29741-5G
APOSOR29741-100GEA 566 PLN
APOSOR29741-100G APOSOR29741-25G APOSOR29741-5G
6-Chloronikotynonitryl
6-Chloronikotynonitryl
Formuła: C₆H₃ClN₂
Temp. Wrzenia: 105…107 °C/1mmHg
Temp. topnienia: 113…120 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00084941
Numer CAS: 33252-28-7
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III