Drukuj
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2973-25G OR2973-5G
APOSOR2973-25GEA 572 PLN
APOSOR2973-25G APOSOR2973-5G
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine 98%
(S)-(-)-1-(p-Tolyl)ethylamine
Formuła: C₉H₁₃N
Temp. Wrzenia: 204 °C
Temp. topnienia: < –20 °C
Gęstość: 0,94 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 82 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00145246
Numer CAS: 27298-98-2
Jednostka: 2735
ADR: 8,III