Drukuj
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
OR2968-1G OR2968-25G OR2968-5G
APOSOR2968-1GEA 110 PLN
APOSOR2968-1G APOSOR2968-25G APOSOR2968-5G
3-Iodobenzylamine hydrochloride
3-Iodobenzylamine hydrochloride
Formuła: C₇H₉ClIN
MW: 269.5105 g/mol
Temp. topnienia: 188…190 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00012857
Numer CAS: 3718-88-5
Numer WE (dawny EINECS): 223-068-5