Drukuj
ω-Bromo-4-cyjanoacetofenon 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 4-(2-Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(Bromoacetyl)benzonitrile, 4-(2-Bromoacetyl)benzenecarbonitrile, 2-Bromo-4'-cyanoacetophenone, Bromomethyl p-cyanophenyl ketone, 2-Bromo-4′-cyanoacetophenone, 4-Cyanophenacyl bromide, α-Bromo-4-cyanoacetophenone
OR29653-100G OR29653-25G OR29653-5G
APOSOR29653-100GEA 1640 PLN
APOSOR29653-100G APOSOR29653-25G APOSOR29653-5G
ω-Bromo-4-cyjanoacetofenon 95%
ω-Bromo-4-cyjanoacetofenon
Formuła: C₉H₆BrNO
Temp. topnienia: 91…96 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00052931
Numer CAS: 20099-89-2
Jednostka: 2923
ADR: 8+6.1,II