Drukuj
3-Aminoisonicotinic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR29468-25G OR29468-5G
APOSOR29468-25GEA 508 PLN
APOSOR29468-25G APOSOR29468-5G
3-Aminoisonicotinic acid 98%
3-Aminoisonicotinic acid
Formuła: C₆H₆N₂O₂
Temp. topnienia: 287…291 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00137840
Numer CAS: 7579-20-6