Drukuj
3,4-Pyridinedicarboximide 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR29467-100G OR29467-25G OR29467-5G
APOSOR29467-100GEA 1050 PLN
APOSOR29467-100G APOSOR29467-25G APOSOR29467-5G
3,4-Pyridinedicarboximide 99%
3,4-Pyridinedicarboximide
Formuła: C₇H₄N₂O₂
Temp. topnienia: 232…235 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013439
Numer CAS: 4664-01-1