Drukuj
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
OR29448-1G OR29448-5G
APOSOR29448-1GEA 0 PLN
APOSOR29448-1G APOSOR29448-5G
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
2-(4-Pyridinyl)-4-thiazolecarboxylic acid
Formuła: C₉H₆N₂O₂S
MW: 206.22 g/mol
Temp. topnienia: >300 °C (temp. rozkładu)
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00171745
Numer CAS: 21278-86-4